Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
ABE1367
Sigma-Aldrich
Anti-LCoR (Spleiß-Variante)
from rabbit
Synonym(e):
Ligand-dependent corepressor, Mblk1-related protein 2, C10ORF12, LCoR (splice variant), PALI1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
ICC
WB
Speziesreaktivität:
human, mouse
Methode(n):
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LCOR(84458)
Allgemeine Beschreibung
Liganden-abhängiger Corepressor (UniProt: Q96JN0; auch bekannt als LCoR, Mblk1-verbundenes Protein 2) wird beim Menschen durch das LCOR-Gen (auch bekannt als C10orf12, KIAA1795, MLR2) kodiert (Gen-ID: 84458). LCoR ist ein in fötalen und adulten Geweben ubiquitär verbreitetes Protein, das als transkriptioneller Corepressor dient und über ein einzelnes LxxLL-Motiv in der N-terminalen Region an agonistisch gebundene Kernrezeptoren rekrutiert wird. Es kann auch als Transkriptionsaktivator wirken, der an DNA-Elemente mit der Sequenz 5′-CCCTATCGATCGATCTCTACCT-3′ bindet. Es wurden drei Isoformen von LCoR beschrieben, die durch alternatives Spleißen entstehen. Dieser polyklonale Antikörper ist gegen eine große Isoform (Isoform 3; eine Spleißvariante) gerichtet, die über ihre C-terminalen Region mit dem PRC2-Komplex assoziiert. Sein Kernlokalisierungssignal befindet sich Berichten zufolge in den Aminosäuren 339–345, und es reagiert mit Kernrezeptoren über die Aminosäuren 53–57. (Ref.: Conway, E., et al. (2018). Mol. Cell 70(3); 408-421).
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist eine Spleißvariante des menschlichen und murinen Liganden-abhängigen Corepressors (LCoR) nach. Es zielt auf ein Epitop in der N-terminalen Hälfte.
Immunogen
Epitop: unbekannt
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 20 Aminosäuren aus der N-terminalen Hälfte des menschlichen Liganden-abhängigen Corepressors (LCoR), Isoform 3, entspricht.
Anwendung
Anti-LCoR, Best.-Nr. ABE1367, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf eine Spleißvariante des Liganden-abhängigen Corepressors (LCoR) abzielt und in der Immunzytochemie und im Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies LCoR in Ganzzell-Lysaten von Pali1 KO und entsprechenden Wildtyp-Mausembryonen nach (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Eric Conway, Dr. Emilia Jerman & Prof. Adrian P. Bracken am Smurfit Institute of Genetics, Trinity College Dublin, Irland).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies LCoR in Western-Blotting-Anwendungen nach (Conway, E., et. al. (2018). Mol. Cell. 70(3): 408-421).
Qualität
Bewertet durch Immunzytochemie in NTERA2-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wies LCoR in NTERA2-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~250 kDa beobachtet; 170,48 kDa berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eric Conway et al.
Molecular cell, 70(3), 408-421 (2018-04-10)
The polycomb repressive complex 2 (PRC2) consists of core subunits SUZ12, EED, RBBP4/7, and EZH1/2 and is responsible for mono-, di-, and tri-methylation of lysine 27 on histone H3. Whereas two distinct forms exist, PRC2.1 (containing one polycomb-like protein) and
Qi Zhang et al.
Nature communications, 12(1), 4592-4592 (2021-07-30)
The polycomb repressive complex 2 (PRC2) is a histone methyltransferase that maintains cell identities. JARID2 is the only accessory subunit of PRC2 that known to trigger an allosteric activation of methyltransferase. Yet, this mechanism cannot be generalised to all PRC2