ABE1323
Anti-Forkhead box protein K2 (FOXK2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Forkhead box protein K2, Cellular transcription factor ILF-1, FOXK1, Interleukin enhancer-binding factor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXK2(3607)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Forkhead box protein K2 (FOXK2) in human cerebral cortex, human prostate cancer, and human pancreatic cancer tissues.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Forkhead box protein K2 (FOXK2) in HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash