Merck
AB9864R
Sigma-Aldrich
Anti-NMDAR1-Antikörper, Klon 1.17.2.6, monoklonales Kaninchen
clone 1.17.2.6, from rabbit, unconjugated
Synonym(e):
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1.17.2.6, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Allgemeine Beschreibung
Die N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor-Untereinheit NR1 (NMDAR1) ist ein Multipass-Membranprotein, das zur Familie der Glutamat-gesteuerten Ionenkanäle gehört und eine der beiden Untereinheiten ist, aus denen das tetramerische Protein NMDAR besteht, das überall im Gehirn an erregenden Synapsen lokalisiert ist. NMDAR1 wird durch Glycin vermittelt und ist eine entscheidende Komponente für Exzitotoxizität, Lernen, Gedächtniserwerb, synaptische Plastizität und Synaptogenese. Es spielt auch eine regulierende Rolle für neuronale Funktionen, die die Glutamat-Neurotransmission und die Ausrichtung von NMDA-Rezeptoren auf der Zelloberfläche betreffen. Als Glutamat-gesteuerter Ionenkanal ist NMDAR1 in hohem Maße kalziumpermeabel und besitzt eine spannungsabhängige Empfindlichkeit gegenüber Magnesium.
Immunogen
Epitop: Dieser Antikörper erkennt NMDAR1 an der zytoplasmischen Domäne.
Lineares Peptid, das dem menschlichen NMDAR1 entspricht.
Anwendung
Der Anti-NMDAR1-Antikörper, Klon 1.17.2.6, weist die NMDAR1-Konzentration nach & wurde veröffentlicht & und für die Verwendung in Western Blotting, IH validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers aus einer früheren Charge wies NMDAR1 in 10 µg mikrosomalem Hirngewebelysat von Mäusen nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung dieses Antikörpers aus einer früheren Charge wies NMDAR1 in Kleinhirngewebe von Ratten nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Lysat von Rattenhirngewebe.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wies NMDAR1 auf 10 µg Lysat von Rattenhirngewebe.
Zielbeschreibung
~120 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid und 40 % Glycerin.
Protein A
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebelysat der Ratte
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Milena De Felice et al.
Molecular pain, 12 (2016-04-21)
Bone metastases occur frequently in advanced breast, lung, and prostate cancer, with approximately 70% of patients affected. Pain is a major symptom of bone metastases, and current treatments may be inadequate or have unacceptable side effects. The mechanisms that drive
Mirko Feldmann et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(2), 892-905 (2018-12-12)
Although by adulthood cortical structures and their capacity for processing sensory information have become established and stabilized, under conditions of cortical injury, or sensory deprivation, rapid reorganization occurs. Little is known as to the impact of this kind of adaptation
Jaishree Jalewa et al.
PloS one, 9(2), e88003-e88003 (2014-02-12)
Orexinergic/hypocretinergic (Ox) neurotransmission plays an important role in regulating sleep, as well as in anxiety and depression, for which the serotonergic (5-HT) system is also involved in. However, little is known regarding the direct and indirect interactions between 5-HT in
Emilia H Moscato et al.
Annals of neurology, 76(1), 108-119 (2014-06-12)
A severe but treatable form of immune-mediated encephalitis is associated with antibodies in serum and cerebrospinal fluid (CSF) against the GluN1 subunit of the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR). Prolonged exposure of hippocampal neurons to antibodies from patients with anti-NMDAR encephalitis caused
Rupali Sharma et al.
Scientific reports, 9(1), 16406-16406 (2019-11-13)
Long-term operations carried out at high altitude (HA) by military personnel, pilots, and astronauts may trigger health complications. In particular, chronic exposure to high altitude (CEHA) has been associated with deficits in cognitive function. In this study, we found that