Wichtige Dokumente
AB5803
Sigma-Aldrich
Anti-SOX4-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-Anti-CSS10, Anti-Anti-EVI16
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOX4(6659)
Spezifität
Erkennt SOX4. Das Molekulargewicht des Proteins beträgt 47.258 Da.
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 34–50 von SOX4 entspricht.
Anwendung
Der Anti-SOX4-Antikörper ist ein hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von SOX4, der für die Verwendung in WB und ICC validiert wurde.
Verlinkung
Ersetzt: AB9092
Lagerung und Haltbarkeit
Ungeöffnete Fläschchen sind bei -70 °C bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
HERSTELLUNG UND VERWENDUNG:
Zur Rekonstitution des Antikörpers das Antikörperfläschchen bei moderater Drehzahl (~10.000 x g) 15 Minuten lang zentrifugieren, um das ausgefällte Antikörperprodukt am Boden des Fläschchens als Pellet zu sammeln. In Bodennähe befindet sich ein weißliches Pellet. Die Ammoniumsulfat-/PBS-Pufferlösung vorsichtig entfernen und verwerfen. Es ist nicht erforderlich, die Ammoniumsulfat-/PBS-Lösung bis zum letzten Rest zu entfernen: 10 μl verbleibende Ammoniumsulfatlösung beeinträchtigen nicht die Resuspension des Antikörpers. Das Proteinpellet nicht trocknen lassen, da dies die Reaktivität des Antikörpers schwerwiegend verringern kann.
Das Antikörperpellet in einem geeigneten biologischen Puffer wie PBS oder TBS (pH 7,3–7,5) auf eine endgültige Konzentration von 1,0 mg/ml resuspendieren. Um beispielsweise mit 50 μg ausgefälltem Antikörper eine Konzentration von 1,0 mg/ml zu erhalten, ist eine Puffermenge von 50 μl erforderlich.
Den flüssigen Puffer vorsichtig zum Pellet zugeben. NICHT VORTEXEN. Durch Umrühren mit einer breiten Pipettenspitze oder sanftes Antippen mit dem Finger mischen. Den ausgefällten Antikörper vor der Verwendung bei 4–25 °C 1 Stunde rehydrieren lassen. Es ist normal, dass kleine Partikel des ausgefällten Antikörpers nicht resuspendieren. Die Fläschchen werden überfüllt, um Verluste auszugleichen.
Die rehydrierten Antikörperlösungen können ohne signifikanten Aktivitätsverlust unverdünnt bei 2–8 °C für eine Dauer von 2 Monaten aufbewahrt werden. Bitte beachten: Die Lösung ist nicht steril, daher sollte Sorgfalt walten, wenn das Produkt bei 2–8 °C gelagert wird.
Für eine Lagerung bei -20 °C kann ein gleiches Volumen Glycerin zugegeben werden. Es wird jedoch empfohlen, Glycerin in ACS- oder höherer Qualität zu verwenden, da ein signifikanter Aktivitätsverlust auftreten kann, wenn kein hochwertiges Glycerin verwendet wird.
Für die langfristige Lagerung bei -70 °C wird empfohlen, die rehydrierte Antikörperlösung im Verhältnis 1:1 weiter zu verdünnen und hierfür eine 2%ige, mit dem Rehydrierungspuffer hergestellte BSA-Lösung (Fraktion V, beste verfügbare Qualität) zu verwenden. Die resultierende 1%-BSA/Antikörper-Lösung kann aliquotiert und gefroren bei -70 °C bis zu 6 Monate gelagert werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The transcription factor Sox4 is a downstream target of signaling by the cytokine TGF-? and suppresses T(H)2 differentiation.
Kuwahara, M; Yamashita, M; Shinoda, K; Tofukuji, S; Onodera, A; Shinnakasu, R; Motohashi et al.
Nature Immunology null
Yu-Ming Yeh et al.
International journal of cancer, 133(4), 867-878 (2013-02-08)
Metastasis is the major factor affecting patient survival in ovarian cancer. However, its molecular mechanisms remain unclear. Our study used isogenic pairs of low- and high-invasive ovarian cancer cell lines to demonstrate the downregulation of miRNA-138 in the highly invasive
Knockdown of Sox4 expression by RNAi induces apoptosis in ACC3 cells.
Pramoonjago, P; Baras, AS; Moskaluk, CA
Oncogene null
Lise Sofie Haug Nissen-Meyer et al.
Journal of cell science, 120(Pt 16), 2785-2795 (2007-07-27)
The transcription factor Sox4 is vital for fetal development, as Sox4(-/-) homozygotes die in utero. Sox4 mRNA is expressed in the early embryonic growth plate and is regulated by parathyroid hormone, but its function in bone modeling/remodeling is unknown. We
Manami Hiraiwa et al.
Communications biology, 5(1), 22-22 (2022-01-13)
Glioma stem cells (GSCs) contribute to the pathogenesis of glioblastoma, the most malignant form of glioma. The implication and underlying mechanisms of SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 2 (SMURF2) on the GSC phenotypes remain unknown. We previously demonstrated that