Merck
AB5716
Sigma-Aldrich
Anti-Hey-2/HRT2-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HEY2(23493)
Spezifität
Erkennt Hey 2/HRT2, einen Transkriptionsfaktor der Helix-loop-helix-Klasse.
Immunogen
Synthetisches Peptid, den Aminosäuren 314–330 von menschlichem Hey 2/HRT2 entsprechend.
Anwendung
Der Anti-Hey 2/HRT2-Antikörper ist ein Antikörper gegen Hey 2/HRT2 zur Verwendung in IH.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sameer H Halani et al.
NPJ precision oncology, 2, 24-24 (2018-11-13)
Oligodendrogliomas are diffusely infiltrative gliomas defined by IDH-mutation and co-deletion of 1p/19q. They have highly variable clinical courses, with survivals ranging from 6 months to over 20 years, but little is known regarding the pathways involved with their progression or
Madhumita Basu et al.
JCI insight, 2(20) (2017-10-20)
Birth defects are the leading cause of infant mortality, and they are caused by a combination of genetic and environmental factors. Environmental risk factors may contribute to birth defects in genetically susceptible infants by altering critical molecular pathways during embryogenesis
Expression of HES and HEY genes in infantile hemangiomas.
Adepoju, O; Wong, A; Kitajewski, A; Tong, K; Boscolo, E; Bischoff, J; Kitajewski, J; Wu, JK
Vascular Cell null
Xabier L Aranguren et al.
Journal of cell science, 126(Pt 5), 1164-1175 (2013-01-25)
Endothelial cell (EC) identity is in part genetically predetermined. Transcription factor NR2F2 (also known as chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor II, COUP-TFII) plays a key role in EC fate decision making; however, many of the underlying mechanisms remain enigmatic.
Ana-Rita Pedrosa et al.
The Prostate, 76(1), 80-96 (2015-10-01)
The Notch signaling pathway has been implicated in prostate development, maintenance and tumorigenesis by its key role in cell-fate determination, differentiation and proliferation. Therefore, we proposed to analyze Notch family members transcription and expression, including ligands (Dll1, 3, 4 and