Alle Fotos(1)
Key Documents
AB5664P
Sigma-Aldrich
Anti-Neuriten-Auswuchs-Inhibitor A-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Nogo-A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RTN4(57142)
Spezifität
Erkennt das Neuriten-Auswuchs-Inhibitorprotein A (Nogo-A) der Ratte. Das Immunogen weist keine signifikante Sequenzhomologie zu den alternativ gespleißten kürzeren Formen Nogo-B und Nogo-C auf.
Immunogen
Eine 18-Aminosäuren-Peptidsequenz in der mittleren Region der mutmaßlichen extrazellulären Domäne von Nogo-A der Ratte (Chen et al. 2000; GrandPre et al. 2000; Goldberg & Barres 2000; Prinijha et al. 2000; Tessier-Lavigne & Goodman 2000; Nagase et al. 1998).
Das Immunogenpeptid ist in Nogo-A von Mäusen (94 %) und Menschen (83 %) hochgradig konserviert.
Anwendung
Anti-Neuriten-Auswuchs-Inhibitor A-Antikörper ist ein Antikörper gegen den Neuriten-Auswuchs-Inhibitor A zur Verwendung in ELISA & WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurochemie & Neurotrophine
Wachstumskegel- & Axonleitfaden
Western Blot: 1–10 μg/ml mit ECL. Die berechnete Molekülmasse von Nogo-A beträgt etwa 135 kDa. Es wurde jedoch eine Molekülmasse von etwa 180 kDa für Nogo-A von voller Länge beschrieben (Chen et al. 2000; GrandPre et al. 2000; Goldberg & Barres 2000; Prinijha et al. 2000; Tessier-Lavigne & Goodman 2000; Nagase et al. 1998).
ELISA: 1:10.000-1:100.000 mit 50–100 ng Kontrollpeptid (Katalognr. AG348) je Well.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: AB5888
Physikalische Form
Affinitätsaufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS mit 0,1 % BSA.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jian-Qiang Lu et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 72(12), 1135-1144 (2013-11-15)
Activation of signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) by phosphorylation is thought to mediate anti-inflammatory responses to CNS injury. Several studies have reported an increase in phosphorylated STAT3 (pSTAT3) in peripheral T cells and monocytes from patients with
Hong Zhao et al.
Molecular medicine reports, 24(6) (2021-10-14)
Axon regeneration after lesions to the central nervous system (CNS) is largely limited by the presence of growth inhibitory molecules expressed in myelin. Nogo‑A is a principal inhibitor of neurite outgrowth, and blocking the activity of Nogo‑A can induce axonal
Manuela Cerina et al.
Brain structure & function, 223(7), 3091-3106 (2018-05-11)
Alterations in cortical cellular organization, network functionality, as well as cognitive and locomotor deficits were recently suggested to be pathological hallmarks in multiple sclerosis and corresponding animal models as they might occur following demyelination. To investigate functional changes following demyelination
Maria Nordheim Alme et al.
Journal of neuroimmunology, 285, 180-186 (2015-07-23)
Fingolimod (FTY720) is approved for treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis. In vitro studies have found that fingolimod stimulates remyelination in cerebellar slices, but in vivo animal studies have not detected any positive effect on cerebral remyelination. The discrepant findings could
Hélène Jamann et al.
Frontiers in immunology, 13, 850616-850616 (2022-04-29)
Multiple sclerosis (MS) is characterized by the loss of myelin and of myelin-producing oligodendrocytes (OLs) in the central nervous system (CNS). Pro-inflammatory CD4+ Th17 cells are considered pathogenic in MS and are harmful to OLs. We investigated the mechanisms driving