Merck
Alle Fotos(3)
Key Documents
AB356492M
Sigma-Aldrich
Anti-Cas9-Antikörper (polyklonal vom Huhn)
from chicken
Synonym(e):
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
bacteria, Staphylococcus aureus
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgY
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
CRISPR-assoziierte Endonuklease Cas9 (UniProt: J7RUA5; auch bekannt unter den Bezeichnungen SaCas9, Cas9) wird vom Cas9-Gen in Streptococcus aureus codiert. Cas9 gehört zur Subtyp-II-A-Unterfamilie mit einer HNH-Domäne vom Cas9-Typ. CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) ist ein adaptives Immunsystem, das Schutz vor mobilen genetischen Elementen (Viren, Transposonen und konjugativen Plasmiden) bietet. CRISPR-Cluster enthalten Spacer, mit früheren mobilen Elementen komplementäre Sequenzen, und sind gegen eindringende Nukleinsäuren gerichtet. Die Struktur von Cas9 besteht aus zwei Lappen, dem REC-Lappen (recognition lobe, Reste 41-425) und dem diskontinuierlichen NUC-Lappen (nuclease lobe, Reste 1-40 und 453-1053); die crRNA-Ziel-DNA liegt in einem Kanal zwischen den beiden Lappen. Der NUC-Lappen besitzt zwei Endonuklease-Domänen. Die diskontinuierliche RuvC-like Domäne im NUC-Lappen spaltet die Ziel-DNA nicht-komplementär zur crRNA, während die HNH-Nukleasedomäne die Ziel-DNA komplementär zur crRNA spaltet. Cas9 fungiert als RNA-geleitete DNA-Endonuklease, die doppelstrangige DNA-Ziele mit einem Sequenzmotiv PAM (protospacer adjacent motif) komplementär zur leitenden RNA spaltet. Die homologe Region von Streptococcus pyogenes ist mit der Aminosäuresequenz von S. aureus nicht eng verwandt; daher erkennt dieser Antikörper jenes Protein nicht.
Spezifität
Dieser polyklonale Hühnerantikörper detektiert Cas9 von Staphylococcus aureus. Er zielt auf ein Epitop innerhalb von 251 Aminosäuren am C-terminalen Ende ab. Dieser Antikörper reagiert nicht mit Cas9 von Streptococcus pyogenes.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
His-markiertes rekombinantes Fragment, 251 Aminosäuren des C-terminalen Endes der CRISPR-assoziierten Endonuklease Cas9 von Staphylococcus aureus entsprechend.
Anwendung
Anti-Cas9 (polyklonaler Antikörper vom Huhn), Best.-Nr. AB356492, ist ein hochspezifischer polyklonaler Antikörper vom Huhn, der gegen die CRISPR-assoziierte Endonuklease Cas9 gerichtet ist und mittels Immunfluoreszenz und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wies Cas9 in mit GFP-Cas9 von Staphylococcus aureus transfizierten HEK-293-Zellen nach.
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wies Cas9 in mit GFP-Cas9 von Staphylococcus aureus transfizierten HEK-293-Zellen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting in mit GFP-Cas9 von Staphylococcus aureus transfizierten HEK-293-Zellen.
Western-Blot-Analyse: Bei einer Verdünnung von 1:2.000 wies dieser Antikörper Cas9 in 40 µg Lysat aus mit GFP-Cas9 von Staphylococcus aureus transfizierten HEK-293-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~ 57 kDa gemessen. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Physikalische Form
Format: Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigt
Polyklonaler Hühnerantikörper in PBS mit 0,02 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable