AB356480
Anti-Cas9 (Rabbit Polyclonal)
serum, from rabbit
Synonym(e):
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
Staphylococcus aureus, bacteria
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cas9 in HEK293 cells overexpressing fusion protein GFP-Cas9 (Courtesy of Dr. Gerry Shaw).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Cas9 (Rabbit Polyclonal) in 40 µg of HEK293 cells overexpressing fusion protein GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1