Wichtige Dokumente
AB3541
Sigma-Aldrich
Anti-Tet-Repressor-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
TetR
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
bacteria
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Burkholderia spp. ... Tetr(69452453)
Spezifität
Tet-Repressor. Das Tet-Repressor-Protein (TetR) reguliert die Transkription einer Familie von Tetracyclin-Resistenzfaktoren in gramnegativen Bakterien. Das Tet-System ist das am breitesten genutzte regulierende System für die konditionelle Genexpressionen in eukaryotischen Zellen. TetR kann in manchen Organismen ohne weitere Modifikationen für diesen Zweck genutzt werden. Bei Säugern und einer großen Vielzahl von Organismen sind Aktivator- oder Repressordomänen für die eukaryotische Transkription jedoch mit TetR fusioniert, um aus ihm einen effizienten Regulator zu machen.
Immunogen
Tet-Repressor.
Anwendung
Dieser Anti-Tet-Repressor-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis des Tet-Repressors validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Western Blot: 1:1.000. Die Nachweisgrenze liegt bei 0,8 ng.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS mit 0,02 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tracy J Berg et al.
The Journal of biological chemistry, 285(46), 35255-35266 (2010-08-17)
Ras and Rho small GTPases possessing a C-terminal polybasic region (PBR) are vital signaling proteins whose misregulation can lead to cancer. Signaling by these proteins depends on their ability to bind guanine nucleotides and their prenylation with a geranylgeranyl or