Wichtige Dokumente
AB3254
Sigma-Aldrich
Anti-HA-Epitop-Tag (Influenza-Hämagglutinin) Antikörper
Chemicon®, from chicken
Synonym(e):
Influenza Hemaglutinin tag
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
vertebrates
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
HA(Influenza-Hämagglutinin)-Epitop
Immunogen
Synthetisches Peptid YPYDVPDYA des Epitops von Influenza-Hämagglutinin (HA).
Anwendung
Dieser Anti-HA-Epitop-Tag-Antikörper (Influenza-Hämagglutinin), das synthetische Peptid YPYDVPDYA, ist validiert für die Verwendung in IP, WB, IC zum Nachweis von HA-Epitop-Tag (Influenza-Hämagglutinin).
Forschungskategorie
Epitop-Tags und Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Western Blot (ECL): 1:500
Immunzytochemie: 1:250
Immunpräzipitation: 1:250
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: 07-221
Physikalische Form
Aufgereinigtes Hühner-IgY. Flüssig in PBS mit 0,02 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate unter sterilen Bedingungen haltbar. Das Einfrieren des Antikörpers führt zu einem Aktivitätsverlust von ungefähr 50 %.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tal Keren-Kaplan et al.
Current biology : CB, 31(3), 540-554 (2020-11-25)
Long-range movement of organelles within the cytoplasm relies on coupling to microtubule motors, a process that is often mediated by adaptor proteins. In many cases, this coupling involves organelle- or adaptor-induced activation of the microtubule motors by conformational reversal of
Proteolipid protein dimerization at cysteine 108: Implications for protein structure.
Gurdip Daffu,Jasloveleen Sohi,John Kamholz
Neuroscience Research null
Rena Levin-Klein et al.
Nature communications, 8, 15575-15575 (2017-05-31)
Although much has been done to understand how rearrangement of the Igκ locus is regulated during B-cell development, little is known about the way the variable (V) segments themselves are selected. Here we show, using B6/Cast hybrid pre-B-cell clones, that
S D Burton et al.
Neuroscience, 215, 1-16 (2012-05-01)
Neuroligins are a family of cell adhesion molecules critical in establishing proper central nervous system connectivity; disruption of neuroligin signaling in vivo precipitates a broad range of cognitive deficits. Despite considerable recent progress, the specific synaptic function of neuroligin-1 (NL1)
Michael Michaelides et al.
The Journal of clinical investigation, 123(12), 5342-5350 (2013-11-16)
The ability to map the functional connectivity of discrete cell types in the intact mammalian brain during behavior is crucial for advancing our understanding of brain function in normal and disease states. We combined designer receptor exclusively activated by designer