Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB15299-I
Sigma-Aldrich
Anti-Dendrin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
DDN
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
Speziesreaktivität:
human, mouse, rat
Methode(n):
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DDN(23109)
Allgemeine Beschreibung
Dendrin (UniProt: O94850) vom DDN-Gen (auch als KIAA0749 bekannt) codiert ID: 23109) bei Menschen kodiert. Dendrin ist ein prolinreiches zytoplasmisches Protein, das ursprünglich in telenzephalischen Dendriten von an Schlafentzug leidenden Ratten erkannt wurde. Dendrin wird spezifisch im Hirn und in den Nieren exprimiert. Im Hirn interagiert es mit alpha-Actinin und moduliert möglicherweise die Actin-Zytoskelettstruktur. In den Nieren spielt es eine Rolle bei der Apoptose der renalen glomerulären Podozyten. Dendrin enthält zwei putative Kernlokalisierungssignale (NLS) und drei PPXY-Motive, die bei Menschen, Ratten und Mäusen konserviert werden. Berichten zufolge interagiert Dendrin mit alpha-Actinin und Maguk-invertierten Proteinen (MAGI) oder dem synaptischen Scaffold-Molekül (S-SCAM) interagiert. Die Interaktion mit dem S-SCAM ist nachweislich für die Retention von Dendrin im Zytoplasma von Säugerzellen verantwortlich und verhindert dessen dessen Kernimport. In experimenteller Glomerulonephritis zeigte sich, dass sich Dendrin von den Schlitzmembranen (SD) zum Kern der verletzten Podozyten verlagert. Hohe Dosen von TGF- 1 können den Import von Dendrin in den Kern fördern, wobei das im Kern befindliche Dendrin die Staurosporin- und TGF- 1-vermittelte Apoptose verstärkt. Berichten zufolge induziert eine akute Nikotinbehandlung eine rasche, jedoch kurzlebige Expression der denditrisch angezielten limbischen mRNA-Dendrine in spezifischen Regionen des adoleszenten Gehirns. (Literatur: Schochet, TL et al (2008). Eur.J. Neurosci. 28(10):1967-79; Kremerskothen, J et al. (2006). J. Neurochem. 96(6):1659-66; Asanuma, K et al. (2007). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 104(24): 10134-39).
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper erkennt Dendrin im Menschen, in der Maus und in der Ratte. Er zielt auf ein Epitop einer 17-Aminosäuresequenz der C-terminalen Region ab.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 17 Aminosäuren der N-terminalen Region von menschlichem Dendrin entspricht.
Anwendung
Anti-Dendrin-Antikörper, Best.-Nr. AB15299-I, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf Dendrin gerichtet ist und in Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wies Dendrin in 10 µg menschlichem Hippocampusgewebe-Lysat nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:250 wies Dendrin im Großhirnrindengewebe der Ratte, Kleinhirngewebe der Maus und Nierengewebe der Ratte nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Hippocampusgewebe von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Dendrin in 10 µg Hippocampusgewebe-Lysat von Mäusen nach.
Zielbeschreibung
~70 kDa gemessen; 76 kDa berechneter Wert. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Verlinkung
Ersetzt: AB15299
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1