AB10556
Anti-mGluR8 Antibody
serum, from guinea pig
Synonym(e):
glutamate metabotropic receptor 8, glutamate receptor, metabotropic 8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
guinea pig
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRM8(2918)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
Rat brain lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1