AB10029
Anti-Ubiquitylhiston H2A.X (Lys119)-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
H2AXK119Ub, Histone H2A.X Ubiquityl K119), H2A histone family, member X, H2AX histone
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
ubiquitination (Lys119)
Angaben zum Gen
bovine ... H2Ax(531733)
dog ... H2Ax(489372)
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & Zellkernfunktion
Histone
Analyse mittels Immunpräzipitation: 5 µg deiner repräsentativen Charge von immunpräzipiziertem Histon H2A.X in HeLa-Säureextrakt.
Qualität
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000 Verdünnung dieses Antikörpers wies Histone H2A.X in 10 µg HeLa-Säureextrakt nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa-Säureextrakt
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1