Merck
AABG01300
Millipore
MF-Millipore Membranfilter, 0,8 µm Porengröße, mit Netzaufdruck
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, black, gridded
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Beschreibung
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
13 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
4%
Farbe
black
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.8 μm pore size
82 % porosity
Blasenpunkt
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die MF-Millipore Membranfilter sind aufgrund ihrer Membranen mit biologisch inerten Gemischen aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat eines der am häufigsten bei Analyse- und Forschungsanwendungen eingesetzten Produkte.
Die MF-Millipore Filter ohne Triton Tensid enthalten einen geringen Anteil an grenzflächenaktiven Stoffen und weisen einen geringeren extrahierbaren Wassergehalt als MF-Millipore Standardfilter auf.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in einer Reihe an Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasterter Oberfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren
Filtercode: AABG
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
  • Fluorescent assays
  • Particle monitoring
  • Air monitoring
  • Microplastics
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)