Wichtige Dokumente
8.52204
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OBzl)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-glutamic acid γ-benzyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
459.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥96.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
70 °C (decomposition)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@@H](CCC(=O)OCc4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H25NO6/c29-25(33-16-18-8-2-1-3-9-18)15-14-24(26(30)31)28-27(32)34-17-23-21-12-6-4-10-19(21)20-11-5-7-13-22(20)23/h1-13,23-24H,14-17H2,(H,28,32)(H,30,31)/t24-/m0/s1
InChIKey
HJJURMMMGPQIQP-DEOSSOPVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Building block for introduction of glutamic acid bearing TFA-labile benzyl ester side-chain protection. Benzyl group is removed by hydrogenation over Pd/C or with strong acids such as TFMSA. Prone to pyroglutamate formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-1019
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 96.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable