8.52089
Fmoc-Dpr(Mtt)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-β-4-methyltrityl-L-diaminopropionic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N([C@@H](CNC(c6ccc(cc6)C)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C38H34N2O4/c1-26-20-22-29(23-21-26)38(27-12-4-2-5-13-27,28-14-6-3-7-15-28)39-24-35(36(41)42)40-37(43)44-25-34-32-18-10-8-16-30(32)31-17-9-11-19-33(31)34/h2-23,34-35,39H,24-25H2,1H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m0/s1
InChIKey
WDZDBCVDBMWMAM-DHUJRADRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] K. Barlos, et al., C. H. Schneider & A. N. Eberle (Eds), ESCOM, Leiden, 1993, pp. 283.
[2] A. Aletras, et al. (1995) Int. J. Peptide Protein Res., 45, 488.
[3] L. Bourel, et al. (2000) J. Peptide Sci., 6, 264.
[4] K. Barlos, personal communication.
[5] P. Hoogerhout, et al. (1999) J. Peptide Res., 54, 436.
[6] C. Park & K. Burgess (2001) J. Comb. Chem., 3, 257.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): +10.0 - +13.0 °
Reinheit (DC(157A)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Novabiochem® product range has one of the largest collections of orthogonally and quasi-orthogonally protected tri-functional amino acids. These derivatives are useful tools for the synthesis of cyclic and branched peptides and peptides carrying side-chain modifications.