8.52058
Fmoc-Tyr(PO₃H₂)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-O-phospho-L-tyrosine
About This Item
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥85.0% (acidimetric)
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[P](=O)(Oc1ccc(cc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C24H22NO8P/c26-23(27)22(13-15-9-11-16(12-10-15)33-34(29,30)31)25-24(28)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)(H2,29,30,31)/t22-/m0/s1
InChIKey
AMXUJIHSMANWDW-QFIPXVFZSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] E. A. Ottinger, et al. (1993) Biochemistry, 32, 4354.
[2] E. A. Ottinger, et al. (1995) Int. J. Peptide Protein Res., 46, 346.
[3] F. Anjuere, et al. (1995) Anal. Biochem., 229, 61.
[4] C. Garcia-Echeverria (1995) Lett. Pept. Sci., 2, 93.
[5] R. M. Valerio, et al. (1995) Lett. Pept. Sci., 2, 33.
[6] C. Garcia-Echeverria (1996) Lett. Pept. Sci., 2, 369.
[7] L. F. Bonewald, et al. (1999) J. Peptide Res., 53, 161.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 95 %
Reinheit (DC(0110)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 85.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetat (IC): ≤ 0.1 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable