Wichtige Dokumente
8.51001
Sigma-Aldrich
FMOC-RINK LINKER
p-[(R,S)-α-[1-(9H-Fluoren-9-yl)-methoxyformamido]- 2,4-dimethoxybenzyl]- phenoxyacetic acid Novabiochem®
Synonym(e):
p-{(R,S)-α-[1-(9H-Fluoren-9-yl)-methoxyformamido]-2,4-dimethoxybenzyl}-phenoxyacetic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H29NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
539.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
170-185 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(C(c5c(cc(cc5)OC)OC)c4ccc(cc4)OCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C32H29NO7/c1-37-22-15-16-27(29(17-22)38-2)31(20-11-13-21(14-12-20)39-19-30(34)35)33-32(36)40-18-28-25-9-5-3-7-23(25)24-8-4-6-10-26(24)28/h3-17,28,31H,18-19H2,1-2H3,(H,33,36)(H,34,35)
InChIKey
UPMGJEMWPQOACJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A TFA-labile trialkoxybenzhydryl-type linker ideally suited for the preparation of peptide amides using Fmoc-strategy [1].
Literature references
[1] M. S. Bernatowicz, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 4645.
Verlinkung
Replaces: 01-60-0025
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable