Merck
8.45066
Sigma-Aldrich
Sodium bromate
Msynthplus
Synonym(e):
Sodium bromate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BrNaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
232-160-4
Form:
crystals
Löslichkeit:
364 g/L
Form
crystals
Wirksamkeit
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
381 °C (decomposition)
Löslichkeit
364 g/L
Dichte
3.3 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß
Aussehen der Substanz (visuell): Kristalle
Gehalt (iodometrisch): ≥ 99.0 %
pH-Wert (10 % in Wasser): 6.0 - 7.0
1,1-Dichlorethen (HS-GC): chargenspezifischer Wert
1,1,1-Trichlorethan (HS-GC): chargenspezifischer Wert
Tetrachlorkohlenstoff (HS-GC): chargenspezifischer Wert
Benzol (HS-GC): chargenspezifischer Wert
1,2-Dichlorethan (HS-GC): chargenspezifischer Wert
Rechtliche Hinweise
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
does not flash