Alle Fotos(1)
Key Documents
8.43912
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol diacid 600
for synthesis
Synonym(e):
Polyethylene glycol diacid 600, Polyethylene glycol bis(carboxymethyl) ether
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH2(OCH2CH2)nOCH2COOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
2.1 (100 g/L in H2O)
Übergangstemp.
flash point 300 °C
Dichte
1.185 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Polyethylene glycol diacid 600 can be used as an acylating agent as well as a solvent in the resolution of free secondary alcohols using a biocatalyst. It is also used as a hydrophilic ligand in the surface modification of lanthanide co-doped NaYF4 nanocrystals via ligand exchange reaction to impart the water solubility of the nanocrystals.
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): farblos
Aussehen der Substanz (visuell): Flüssigkeit
Säurezahl: 160 - 195
Wasser (K. F.): ≤ 5.0 %
Brechungsindex (n 20°/D): 1.460 - 1.480
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
572.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
300 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1