Wichtige Dokumente
8.43874
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
for synthesis
Synonym(e):
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3BrF4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
430-850-1
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
4 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
630 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
171 °C/994.5 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-55.5 °C
Übergangstemp.
flash point 69 °C
Dichte
1.63 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
FC(F)(F)Oc1c(cc(cc1)Br)F
InChI
1S/C7H3BrF4O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
InChIKey
SBSFDYRKNUCGBZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.708 - 1.712
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
156.2 °F
Flammpunkt (°C)
69 °C