Wichtige Dokumente
375705
2-Methyl-3-(trifluormethyl)anilin
95%
Synonym(e):
2-Amino-6-(trifluormethyl)-toluol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(CF3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
InChIKey
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline belongs to the trifluoromethylbenzene series.
Improved synthesis of 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline has been reported.
Anwendung
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis.
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used in the synthesis of an analgesic compound, flunixin, via reaction with 2-chloronicotinate in ethylene glycol.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
205.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Improved Process for the Preparation of 2 Methyl-3-trifluoromethylaniline: A Versatile Intermediate for Flunixin Synthesis.
Jaouhari R and Quinn P.
ChemInform, 26(3) (1995)