Merck
156582
Sigma-Aldrich
1-Brom-2-methylpropan
99%
Synonym(e):
Isobutylbromid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.02
Beilstein:
1730915
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
Dichte
1.26 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
SMILES String
CC(C)CBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Isobutyl bromide has been used in a reaction with 1-ethylimidazole in a 140 °C oil bath to yield 97% 1-ethyl-1,3-isobutylimidazolium bromide.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Efficient synthesis of 1-alkyl (aralkyl)-3-methyl (ethyl) imidazolium halides: precursors for room-temperature ionic liquids
Dzyuba SV and Bartsch RA
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1)265-268, 265-268 (2001)