Wichtige Dokumente
8.40110
Sigma-Aldrich
Isooctylthioglycolate
for synthesis
Synonym(e):
Mercaptoessigsäureisooctylester, Isooctylmercaptoacetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.33
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
246-613-9
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
348 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
<-50 °C
Übergangstemp.
flash point >94.4 °C
Dichte
0.97 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2S/c1-9(2)6-4-3-5-7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
RZBBHEJLECUBJT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 98.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.970 - 0.975
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 94.4 °C - closed cup