Wichtige Dokumente
8.40068
Sigma-Aldrich
Tetraoctylphosphonium bromide
for synthesis
Synonym(e):
Tetraoctylphosphonium bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H68BrP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
245-935-7
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
<3 (50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
40-45 °C
Übergangstemp.
flash point 121 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
QVBRLOSUBRKEJW-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 95.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
249.8 °F
Flammpunkt (°C)
121 °C