Alle Fotos(1)
Key Documents
8.40056
Sigma-Aldrich
4,4′-Difluorodiphenylmethane
for synthesis
Synonym(e):
Bis(4-fluorphenyl)methan
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.22
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
207-274-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
bp
265 °C
Dichte
1.16 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H10F2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9H2
InChIKey
DXQVFHQUHOFROC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
4,4′-Difluorodiphenylmethane for synthesis. CAS 457-68-1, molar mass 204.22 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%)≥ 98.0 % (a/a)Dichte (d 20 °C/ 4 °C)1.157 - 1.161Identität (IR)entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable