Merck
8.22321
Sigma-Aldrich
Phosphorus tribromide
for synthesis
Synonym(e):
Phosphorus tribromide, Phosphorus(III) bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Br3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352307
EG-Index-Nummer:
232-178-2
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
2.9 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/589 1.6945
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-40 °C
Dichte
2.85 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
P(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
InChIKey
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Aussehen der Substanz (visuell): klar bis leicht trüb
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 2.870 - 2.890
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable