Wichtige Dokumente
8.22115
Sigma-Aldrich
Dimethyl oxalate
for synthesis
Synonym(e):
Oxalsäuredimethylester, Methyloxalat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
209-053-6
Dampfdruck
3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
480 °C
pH-Wert
1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
bp
163-164 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C
Übergangstemp.
flash point 75 °C
Löslichkeit
60 g/L
Dichte
1.15 g/cm3 at 54 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
InChIKey
LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup