8.22002
Crotonic anhydride
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
Synonym(e):
2-Butensäureanhydrid
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
290 °C
Wirksamkeit
2061 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
250 °C
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Übergangstemp.
flash point 113 °C
Dichte
1.04 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.040
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C