8.21710
1-Bromononane
for synthesis
Synonym(e):
Nonylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
bp
201 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 90 °C
Dichte
1.09 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
BrCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
InChIKey
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.087 - 1.091
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup