Alle Fotos(2)
Key Documents
8.20879
Sigma-Aldrich
2′-Nitroacetanilide
for synthesis
Synonym(e):
2′-Nitroacetanilide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
209-009-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
90-93 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChIKey
BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 90 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 93 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable