Merck
644250
Sigma-Aldrich
3′-Nitroacetanilid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
nitro
SMILES String
CC(=O)Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-3-2-4-8(5-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChIKey
KFTYNYHJHKCRKU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
P C Adams et al.
Biopharmaceutics & drug disposition, 17(8), 675-698 (1996-11-01)
We tested the hypothesis that the small intestine is capable of the first-pass, reductive metabolism of xenobiotics. A simplified version of the isolated vascularly perfused rat small intestine was developed to test this hypothesis with 1,3-dinitrobenzene (1,3-DNB) as a model