Wichtige Dokumente
8.20805
Sigma-Aldrich
Methyllithium
(5% solution in diethylether) for synthesis
Synonym(e):
Lithium methyl, MeLi
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
180 °C (Information refers to the main component.)
Expl.-Gr.
1.7-36 % (v/v) Information refers to the main component.)
bp
34.6 °C (Information refers to the main component.)
Übergangstemp.
flash point -40 °C (Information refers to the main component.)
Dichte
0.7 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
(5%ige Lösung in Diethylether) zur Synthese
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Gesamtalkalität)4.5 - 5.5 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
-40 °C - Information refers to the main component.