8.20662
2-Hydroxybenzyl alcohol
for synthesis
Synonym(e):
Saligenin, Salicylalkohol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
2-(OH)C6H4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
201-960-5
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
83-86 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCc1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2
InChIKey
CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 83 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 86 °C
Identität (IR): entspricht
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 83 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 86 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable