Wichtige Dokumente
8.20533
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
for synthesis
Synonym(e):
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
212-948-4
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
118-122 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 118 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 122 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3