Wichtige Dokumente
177377
Diphenylcyclopropenon
98%
Synonym(e):
DPC
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
118-122 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
O=C1C(c2ccccc2)=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)