Wichtige Dokumente
8.20390
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diethyl ether
for synthesis
Synonym(e):
Ethylene glycol diethyl ether, 1,2-Diethoxyethane, Diethyl glycol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
211-076-1
Dampfdruck
12.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
208 °C
Wirksamkeit
2350 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
120-122 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-74 °C
Übergangstemp.
flash point 35 °C
Löslichkeit
34 g/L
Dichte
0.84 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.843
Peroxide (als H₂O₂): ≤ 0.01 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)