Merck
E27408
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethan
ReagentPlus®, ≥99%, inhibitor-free
Synonym(e):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylenglycoldimethylether, Monoglyme
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
Beilstein:
1209237
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
3.1 (20 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
48 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
396 °F
Expl.-Gr.
10.4 %
Verunreinigungen
≤0.5% (water)
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
pH-Wert
7
bp
85 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−58 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,2-Dimethoxyethan (DME) ist ein inertes, aprotisches, polares Lösungsmittel für Elektrolyte in Lithium-Batterien, Polysilikone, Oligo- und Polysaccharide.
Anwendung
1,2-Dimethoxyethan kann als Lösungsmittel für folgende Synthesen verwendet werden:
  • Oxazole aus α-Acylaminoketonen über die Robinson-Gabriel-Reaktion.
  • 5-Arylhistidine über die Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung zwischen 5-Bromhistidin und Arylboronsäuren.
  • Arylthioether über Pd-katalysierte Thioetherifizierung von Arylhalogeniden mit aliphatischen und aromatischen Thiolen.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tetrahedron Letters, 34, 4591-4591 (1993)
Organometallics, 13, 1498-1498 (1994)
Inorganic Chemistry, 33, 1685-1685 (1994)
Shaokun Tang et al.
Bioresource technology, 129, 667-671 (2013-01-10)
Glymes (i.e. glycol diethers) were explored as alternative benign solvents for enzymatic reactions, specifically the lipase-catalyzed transesterification. Long-chain glymes were found highly compatible with immobilized Candida antarctica lipase B (iCALB), leading to higher enzyme activities and stabilities than t-butanol and
Abhishek K Jha et al.
The Journal of chemical physics, 128(3), 034501-034501 (2008-01-22)
The physical content of and, in particular, the nonlinear contributions from the Langevin-Debye model are illustrated using two applications. First, we provide an improvement in the Langevin-Debye model currently used in some implicit solvent models for computer simulations of solvation