Wichtige Dokumente
8.20092
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyanilinium chloride
for synthesis
Synonym(e):
4-Hydroxyanilinium chloride, 4-Aminophenol hydrochloride, 4-Hydroxyaniline hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
200-122-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
306 °C (decomposition)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4,8H,7H2;1H
InChIKey
RVGOBWDGAVAVPJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99.0 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3