Merck
8.18969
Sigma-Aldrich
Isoamylalkohol
for synthesis
Synonym(e):
3-Methyl-1-Butanol, Isoamylalkohol, Isopentylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
Beilstein:
1718835
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
204-633-5
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
644 °F
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.2-9 %, 100 °F
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
kinematic viscosity
5.32 cSt(20 °C)
bp
130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−117 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 43.5 °C
Löslichkeit
25 g/L
Dichte
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Spezifikationen
Saturation Concentration in Air: 11 g/m3 (20 °C) Luft
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.809
Wasser (K. F.): ≤ 0.30 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger-Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
110.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43.5 °C - closed cup