Wichtige Dokumente
8.18896
Sigma-Aldrich
1-Bromotetradecane
for synthesis
Synonym(e):
Myristylbromid, Tetradecylbromid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)13Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
203-999-3
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
bp
175-178 °C/27 hPa
mp (Schmelzpunkt)
4-6 °C
Übergangstemp.
flash point 149 °C
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
InChIKey
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.020
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup