8.18660
N-Benzyl-tert-butylamine
for synthesis
Synonym(e):
N-tert-Butylbenzylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.07 hPa ( 53 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Wirksamkeit
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
-30--25 °C
Übergangstemp.
flash point 90 °C
Löslichkeit
2 g/L
Dichte
0.90 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+H2](C(C)(C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3/p+1
InChIKey
DLSOILHAKCBARI-UHFFFAOYSA-O
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.895 - 0.897
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F
Flammpunkt (°C)
90 °C