8.18557
(Chloromethyl)trimethylsilane
for synthesis
Synonym(e):
(Chloromethyl)trimethylsilane, Trimethylsilylchloromethane
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.884
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.884
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup