Wichtige Dokumente
8.18497
Sigma-Aldrich
1-Chlorohexane
for synthesis
Synonym(e):
Hexylchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
208-859-5
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
53 hPa ( 55 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
225 °C
Wirksamkeit
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.0-9.6 % (v/v)
bp
132-136 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-94 °C
Übergangstemp.
flash point 27 °C
Dichte
0.88 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClCCCCCC
InChI
1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChIKey
MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.878
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup