Merck
8.17066
SAFC
Isopropyl Myristate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Isopropyl Myristate, Myristinsäureisopropylester, Tetradecansäureisopropylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-751-4
Agentur
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>300 °C
bp
140 °C/3 hPa
Übergangstemp.
flash point >150 °C
Dichte
0.85 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChIKey
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Isopropylmyristat wird als Lösungsmittel, Penetrationsverstärker und Emulgierungskomponente in topischen Formulierungen, hauptsächlich halbfesten Darreichungsformen, eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
>302.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 150 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Culture Media for Compendial Methods