Wichtige Dokumente
8.14807
Sigma-Aldrich
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
for synthesis
Synonym(e):
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H24N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
224-207-2
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<0.001 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
260 °C
Wirksamkeit
3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.1-4.5 % (v/v)
pH-Wert
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
146-148 °C/1 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-32 °C
Übergangstemp.
flash point 139 °C
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+H3]CCCOCCOCCOCCC[N+H3]
InChI
1S/C10H24N2O3/c11-3-1-5-13-7-9-15-10-8-14-6-2-4-12/h1-12H2/p+2
InChIKey
JCEZOHLWDIONSP-UHFFFAOYSA-P
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.008
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
282.2 °F
Flammpunkt (°C)
139 °C