Wichtige Dokumente
8.14190
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrylacetate
for synthesis
Synonym(e):
Isobutyrylessigsäuremethylester, Methyl-(4-methyl-3-oxopentanoat)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(CH3)COCH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
418-900-0
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
280 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.29 % (v/v)
pH-Wert
4.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-75 °C
Übergangstemp.
flash point 79 °C
Löslichkeit
43.6 g/L
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)C(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)6(8)4-7(9)10-3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
HNNFDXWDCFCVDM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.011
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup