8.14179
Disulfur dichloride
for synthesis
Synonym(e):
Disulfur dichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
14.7 hPa ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
390 °C
Wirksamkeit
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
4.2-32.5 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
-76 °C
Übergangstemp.
flash point >130 °C
Dichte
1.68 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S(SCl)Cl
InChI
1S/Cl2S2/c1-3-4-2
InChIKey
PXJJSXABGXMUSU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.679 - 1.680
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable