Wichtige Dokumente
8.14070
Sigma-Aldrich
Sebacic acid dinitrile
for synthesis
Synonym(e):
Sebacic acid dinitrile, Decanedinitrile, Decanedioic acid dinitrile, Sebaconitrile
About This Item
Lineare Formel:
CN(CH2)8CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.25
UNSPSC-Code:
12352117
EG-Index-Nummer:
217-494-0
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥94.5% (GC)
Form
liquid
bp
199-204 °C/20 hPa
mp (Schmelzpunkt)
7-8 °C
Übergangstemp.
flash point >93 °C
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H16N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-8H2
InChIKey
DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 94.5 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.914
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup