Wichtige Dokumente
8.14051
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisiloxan
for synthesis
Synonym(e):
Hexamethyldisiloxan, 2,2,4,4-Tetramethyl-3-oxa-2,4-disilapentan, HMDSO
About This Item
Lineare Formel:
((CH3)3Si)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
203-492-7
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
20 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
340 °C
Wirksamkeit
>12160 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
0.5-21.8 % (v/v)
bp
100 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-68 °C
Übergangstemp.
flash point 4 °C
Löslichkeit
insoluble 0.00037 g/L
Dichte
0.76 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Plasmabeschichtung mit Hexamethyldisiloxan zur Erzeugung einer superhydrophoben Oberfläche für Gewebemasken: Forschungsarbeit zur Anwendung von HMDSO-Plasmabeschichtungen auf Gewebemasken zur Vermittlung superhydrophober Eigenschaften, um die Feuchtigkeitsbeständigkeit zu verbessern (Prado et al., 2022).
  • PECVD von Hexamethyldisiloxan-Beschichtungen mit extrem asymmetrischer kapazitiver HF-Entladung: Untersuchung der Abscheidung von HMDSO-basierten Beschichtungen mittels plasmaverstärkter chemischer Gasabscheidung mit Schwerpunkt auf dem Einfluss der Entladungsasymmetrie auf die Beschichtungseigenschaften (Gosar et al., 2020).
  • Eine Studie zur ReaxFF-basierten molekularen Dynamik des Pyrolysemechanismus von Hexamethyldisiloxan: Diese Studie verwendet molekulare Dynamik zur Untersuchung der Pyrolyseprozesse von HMDSO, die für das Verständnis seiner Stabilität und Zersetzung unter thermischer Belastung wichtig sind (Chen et al., 2022).
  • Thermische Stabilität von Hexamethyldisiloxan und Octamethyltrisiloxan: Erläutert die thermische Stabilität von HMDSO im Vergleich zu verwandten Siloxanen und liefert wertvolle Daten für Anwendungen mit Wärmeeinwirkung (Keulen et al., 2018).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,5 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,762–0,764
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
21.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-6 °C - closed cup